Tisk…
2-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A77989-100G A77989-25G
SIALA77989-100GEA 4440 CZK
SIALA77989-100G SIALA77989-25G
2-Aminopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Bod varu: 210,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50…52 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006312
CAS číslo: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472