Tisk…
4-(Dimethylamino)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
39405-10G 39405-1KG 39405-250G 39405-50G
SIAL39405-10GEA 844 CZK
SIAL39405-10G SIAL39405-1KG SIAL39405-250G SIAL39405-50G
4-(Dimethylamino)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: 109…111 °C
Bod vzplanutí: 124 °C
MDL Number: MFCD00006418
CAS číslo: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I