Tisk…
4-(Dimethylamino)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
107700-25G 107700-100G 107700-5G
SIAL107700-25GEA 1710 CZK
SIAL107700-25G SIAL107700-100G SIAL107700-5G
4-(Dimethylamino)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: 109…111 °C
Bod vzplanutí: 124 °C
MDL Number: MFCD00006418
CAS číslo: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I