4-(Dimethylamino)pyridine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20499.0025
8.20499.0100
8.20499.0250
8.20499.5000
8.20499.0005
8.20499.0025EA
1190
CZK
8.20499.0025
8.20499.0100
8.20499.0250
8.20499.5000
8.20499.0005
4-(Dimethylamino)pyridine for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)pyridine
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ Bod varu: 195 °C (1013 hPa) Bod tání: 109…111 °C Bod vzplanutí: 124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006418 CAS číslo: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 60 g/l (20 °C) |
Melting Point | 110 - 112 °C |
Molar Mass | 122.17 g/mol |
Bulk Density | 520 kg/m3 |
Boiling Point | 138 - 140 °C (24 hPa) |
Flash Point | 110 °C |
pH | 11 (60 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |