4-(Dimethylamino)pyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
148270050
148270250
148271000
148270025
148275000
ACRO148270050EA
883
CZK
ACRO148270050
ACRO148270250
ACRO148271000
ACRO148270025
ACRO148275000
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ Bod varu: 162 °C (50 mmHg) Bod tání: 110…113 °C Bod vzplanutí: 124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006418 CAS číslo: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 113 °C |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |
Color of alcohol solution | ≤30 APHA (10% W/V in ethanol) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...