Tisk…
2-Iodo-3-methoxypyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19868.03 L19868.06
L19868.03EA 810 CZK
L19868.03 L19868.06
2-Iodo-3-methoxypyridine ≥97%
2-Iodo-3-methoxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 93560-55-5 Molecular Formula: C6H6INO Formula Weight: 235.03 Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 115569
Vzorec: C₆H₆INO
MW: 235.02
Bod tání: 57…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234181
CAS číslo: 93560-55-5