2-Amino-3-iodo-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Iodo-5-nitropyridin-2-amine, 3-Iodo-5-nitro-2-pyridylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
694738-1G
694738-5G
SIAL694738-1GEA
0
CZK
SIAL694738-1G
SIAL694738-5G
2-Amino-3-iodo-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-iodo-5-nitropyridine
Vzorec:
C₅H₄IN₃O₂ MW: 265,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD07368863 CAS číslo: 25391-56-4 |