Tisk…
2-Amino-5-iodopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Iodopyridin-2-amine, 5-Iodo-2-pyridylamine
B25175.03 B25175.06 B25175.14
B25175.03EA 1210 CZK
B25175.03 B25175.06 B25175.14
2-Amino-5-iodopyridine 97%
2-Amino-5-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 20511-12-0 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 108738
Vzorec: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Bod varu: 271 °C (1013 hPa)
Bod tání: 126…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160312
CAS číslo: 20511-12-0