Tisk…
2-Iodopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
558761-1G 558761-5G
SIAL558761-1GEA 1330 CZK
SIAL558761-1G SIAL558761-5G
2-Iodopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Iodopyridine
Vzorec: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Bod varu: 215 °C (1013 hPa)
Bod tání: 118…120 °C
Hustota: 1,928 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00464928
CAS číslo: 5029-67-4