Tisk…
2,5-Diiodopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
652733-25G 652733-5G
SIAL652733-25GEA 11510 CZK
SIAL652733-25G SIAL652733-5G
2,5-Diiodopyridine, Sigma-Aldrich®
2,5-Diiodopyridine
Vzorec: C₅H₃I₂N
MW: 330,89 g/mol
MDL Number: MFCD00234028
CAS číslo: 116195-81-4