Tisk…
Human Recombinant IL-7 (from E. coli)
Dodavatel: Shenandoah Biotechnology
100-11-1MG 100-11-500UG 100-11-100UG 100-11-10UG
SHBT100-11-1MGEA 165020 CZK
SHBT100-11-1MG SHBT100-11-500UG SHBT100-11-100UG SHBT100-11-10UG
Human Recombinant IL-7 (from E. coli)
Proteiny
Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is an important regulator of B and T cell development. IL-7 is secreted by bone marrow and thymic stromal cells, dendritic cells, intestinal epithelial cells, hepatocytes, and keratinocytes. IL-7 signals through the interleukin 7 receptor (IL-7R) to promote the differentiation of hematopoietic stem cells into T cells, B cells, and natural killer cells. IL-7 is also a regulator of intestinal mucosal lymphocyte proliferation. Human and mouse IL-7 show species cross-reactivity.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Upozornení: For research use only.
Objednat
Produktová specifikace
Název proteinu/peptidu IL-7
Environmentally Preferable
Proteinová synonyma Lymphopoietin 1 (LP-1)|pre-B cell Factor
Typ proteinu/peptidu Recombinant
Proteinový podtyp Cytokine
Druhy Human
Zdroj E. coli
Spojení Unconjugated
Identifikační číslo genu P13232
Sekvence MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL KEQKKLNDLC FLKRLLQEIK TCWNKILmgT KEH
Bez obsahu proteázy N
Bez obsahu živočichů N
Bez nukleáz N
Bez nosiče Y
Bez obsahu endotoxinů N
Úroveň endotoxinů Low
Obsah endotoxinů Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
Biologická aktivita Bioactivity Assay: PHA stimulated human PBMC, ED₅₀ ≤0,5 ng/ml, Bioactivity ≥2,0×10⁶ units/mg
Čistota ≥97%
Třída RUO
Formulace 20 mM Sodium phosphate, pH 7,5
Molekulární hmotnost 17,5 kDa
Pokyny pro rekonstituce sterile water at 0,1 mg/ml
Podmínky uskladnění –20 °C
Transportní teplota RT
Testované aplikace Bioassay