2-Amino-5-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
518689-1G
518689-5G
SIAL518689-1GEA
3740
CZK
SIAL518689-1G
SIAL518689-5G
2-Amino-5-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-fluoropyridine
Vzorec:
C₅H₅FN₂ MW: 112,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD01861120 CAS číslo: 21717-96-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |