Tisk…
2-Amino-5-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L20010.03 L20010.06
L20010.03EA 2740 CZK
L20010.03 L20010.06
2-Amino-5-fluoropyridine 97%
2-Amino-5-fluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 21717-96-4 Molecular Formula: C5H5FN2 Formula Weight: 112.11 Odour: Characteristic Melting Point: 93-97° Beilstein Reference: 385938 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01861120
Vzorec: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Bod tání: 93…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861120
CAS číslo: 21717-96-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III