3-Fluoro-4-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
685216-1G
685216-5G
SIAL685216-1GEA
6260
CZK
SIAL685216-1G
SIAL685216-5G
3-Fluoro-4-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-4-iodopyridine
Vzorec:
C₅H₃FIN MW: 222,99 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03092927 CAS číslo: 22282-75-3 UN: 3261 ADR: 8,III |