Tisk…
2-Fluoro-5-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
660043-10G 660043-1G
SIAL660043-10GEA 7010 CZK
SIAL660043-10G SIAL660043-1G
2-Fluoro-5-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
MDL Number: MFCD03095301
CAS číslo: 171197-80-1