2-Fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
F15250-100G
F15250-10G
SIALF15250-100GEA
6080
CZK
SIALF15250-100G
SIALF15250-10G
2-Fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Fluoropyridine
Vzorec:
C₅H₄FN MW: 97.09 Bod varu: 126 Hustota: 1.129 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006224 CAS číslo: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN: 1993 ADR: 3 III |