Tisk…
2,6-Difluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
233277-25G 233277-5G
SIAL233277-25GEA 5150 CZK
SIAL233277-25G SIAL233277-5G
2,6-Difluoropyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluoropyridine
Vzorec: C₅H₃F₂N
MW: 115.08
Bod varu: 123…124 °C (1013 hPa)
Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006227
CAS číslo: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
UN: 1993
ADR: 3 III