2,3,6-Trifluoropyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19540.03
L19540.06
L19540.03EA
2390
CZK
L19540.03
L19540.06
2,3,6-Trifluoropyridine ≥97%
2,3,6-Trifluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3512-18-3
Molecular Formula: C5H2F3N
Formula Weight: 133.07
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1365146
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD03001158
Vzorec:
C₅H₂F₃N Bod varu: 100…102 °C Hustota: 1,402 Bod vzplanutí: 30 °C (86 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03001158 CAS číslo: 3512-18-3 UN: 1993 ADR: 3,III |