Tisk…
Isonicotinamide ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18190.18 A18190.22 A18190.30 A18190.36
A18190.18EA 1330 CZK
A18190.18 A18190.22 A18190.30 A18190.36
Isonicotinamide ≥99%
Isonicotinamide
Purity: 99% CAS No.: 1453-82-3 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Melting Point: 155-158° Beilstein Reference: 2173
Vzorec: C₆H₆N₂O
Bod varu: 334 °C (1013 hPa)
Bod tání: 155…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006432
CAS číslo: 1453-82-3
EINECS: 215-926-2