Tisk…

Nikotinamid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3

M-Clarity™ quality level = MQ200

N3376-1KG N3376-500G
SIALN3376-1KGEA 3530 CZK
SIALN3376-1KG SIALN3376-500G
Nikotinamid, Sigma-Aldrich®
Nikotinamid
Vzorec: C₆H₆N₂O
Bod varu: 334 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127…128 °C
Hustota: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006395
CAS číslo: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR