Tisk…
Nikotinamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
MQ200
N0636-100G N0636-500G
SIALN0636-100GEA 1420 CZK
SIALN0636-100G SIALN0636-500G
Nikotinamid, Sigma-Aldrich®
Nikotinamid
Vzorec: C₆H₆N₂O
MW: 122.13
Bod varu: 334
Bod tání: 127…128 °C
Hustota: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 182
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006395
CAS číslo: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574