Nikotinamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
M-Clarity™ quality level = MQ200
72345-250G
72345-50G
SIAL72345-250GEA
1720
CZK
SIAL72345-250G
SIAL72345-50G
Nikotinamid, Sigma-Aldrich®
Nikotinamid
Vzorec:
C₆H₆N₂O MW: 122.13 Bod varu: 334 Bod tání: 127…128 °C Hustota: 1.4463 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 182 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006395 CAS číslo: 98-92-0 EINECS: 202-713-4 Merck Index: 12,06574 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...