Tisk…
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,3-Pyridinedicarboxylicanhydride, 2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride, Quinolinic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
P64405-100G P64405-25G P64405-5G
SIALP64405-100GEA 14540 CZK
SIALP64405-100G SIALP64405-25G SIALP64405-5G
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Vzorec: C₇H₃NO₃
MW: 149,11 g/mol
Bod varu: 360 °C (1013 hPa)
Bod tání: 146 °C
MDL Number: MFCD00005915
CAS číslo: 699-98-9
EINECS: 211-834-1