Tisk…
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
A11540.09 A11540.18
A11540.09EA 3000 CZK
A11540.09 A11540.18
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 499-81-0 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 325° dec. Beilstein Reference: 131640
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 325 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006393
CAS číslo: 499-81-0
EINECS: 207-893-8