Tisk…
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
131900100 131900500
ACRO131900100EA 3200 CZK
ACRO131900100 ACRO131900500
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006393
CAS číslo: 499-81-0
EINECS: 207-893-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %