Tisk…
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14580.18 A14580.09 A14580.30
A14580.18EA 5560 CZK
A14580.18 A14580.09 A14580.30
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid ≥98%
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 490-11-9 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 137242 Merck Reference: 14,2283 MDL No.: MFCD00006392
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Bod varu: 529 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 255 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006392
CAS číslo: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 14,2283