Pyridine-3,4-dicarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
131890050
131890250
ACRO131890050EA
813
CZK
ACRO131890050
ACRO131890250
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid 97%
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Vzorec:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol Bod varu: 529 °C (1013 hPa) Bod tání: 262 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006392 CAS číslo: 490-11-9 EINECS: 207-705-4 Merck Index: 13,02304 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |