Tisk…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
M-Clarity™ quality level = MQ200
P63808-100G P63808-25G P63808-500G
SIALP63808-100GEA 2160 CZK
SIALP63808-100G SIALP63808-25G SIALP63808-500G
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167.12
Bod varu: 357
Bod tání: 327
Bod vzplanutí: 188
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006299
CAS číslo: 499-83-2
EINECS: 207-894-3