Pyridine-2,6-dicarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
A12263.14
A12263.22
A12263.36
A12263.14EA
855
CZK
A12263.14
A12263.22
A12263.36
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid ≥98%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 499-83-2
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Flash Point: 188°(370°F)
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 131629
MDL No.: MFCD00006299
Vzorec:
C₇H₅NO₄ MW: 167.12 Bod varu: 357 Bod tání: ∼ 245 °C (rozkl.) Bod vzplanutí: 188 °C (370 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006299 CAS číslo: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |