Tisk…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
131880250 131881000 131885000
ACRO131880250EA 1010 CZK
ACRO131880250 ACRO131881000 ACRO131885000
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167.12
Bod varu: 357
Bod tání: 248…250 °C
Bod vzplanutí: 188
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006299
CAS číslo: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %