Pyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Quinolinic acid
A11414.14
A11414.22
A11414.14EA
1030
CZK
A11414.14
A11414.22
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥99%
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 89-00-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: ca 188° dec.
Beilstein Reference: 137110
Merck Reference: 14,8073
MDL No.: MFCD00006295
Vzorec:
C₇H₅NO₄ MW: 167.12 Bod varu: 357 Bod tání: ∼ 188 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006295 CAS číslo: 89-00-9 EINECS: 201-874-8 Merck Index: 12,08258 |