Tisk…
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
131851000 131850250 131855000
ACRO131851000EA 2330 CZK
ACRO131851000 ACRO131850250 ACRO131855000
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid 99%
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006295
CAS číslo: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
Phosphate (PO4) ≤1.0 ppm
Sulfate (SO4) ≤1.0 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.01 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.01 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1