Tisk…
6-Hydroxynicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
128759-100G 128759-25G
SIAL128759-100GEA 5860 CZK
SIAL128759-100G SIAL128759-25G
6-Hydroxynicotinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxynicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Bod tání: 304…306 °C
MDL Number: MFCD00006277
CAS číslo: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9