Tisk…
6-Hydroxynicotinic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
A15802.06 A15802.14 A15802.22
A15802.06EA 766 CZK
A15802.06 A15802.14 A15802.22
6-Hydroxynicotinic acid ≥98%
6-Hydroxynicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 5006-66-6 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Melting Point: 314-316° Beilstein Reference: 472182
Vzorec: C₆H₅NO₃
Bod tání: 314…316 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006277
CAS číslo: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9