Tisk…
6-Hydroxynicotinic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
156400250 156401000 156400050
ACRO156400250EA 2140 CZK
ACRO156400250 ACRO156401000 ACRO156400050
6-Hydroxynicotinic acid 99%
6-Hydroxynicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Bod tání: 314…316 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006277
CAS číslo: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %