Tisk…
2-Hydroxynicotinic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinic acid, 2-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
247220250 247221000
ACRO247220250EA 1650 CZK
ACRO247220250 ACRO247221000
2-Hydroxynicotinic acid 98%
2-Hydroxynicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Bod tání: 259…261 °C
MDL Number: MFCD00010100
CAS číslo: 609-71-2
EINECS: 210-198-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 262 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %