Tisk…
2-Aminonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A68300-25G A68300-5G
SIALA68300-25GEA 3060 CZK
SIALA68300-25G SIALA68300-5G
2-Aminonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Aminonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Bod tání: 297 °C
Hustota: 1,545 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006318
CAS číslo: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3