2-Aminonicotinic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 2-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
A11195.14
A11195.06
A11195.22
A11195.14EA
4120
CZK
A11195.14
A11195.06
A11195.22
2-Aminonicotinic acid ≥98%
2-Aminonicotinic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 5345-47-1
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 119031
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ Hustota: 1,545 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006318 CAS číslo: 5345-47-1 EINECS: 226-296-3 |