Tisk…
Isonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
I17508-100G I17508-500G I17508-5G
SIALI17508-100GEA 1530 CZK
SIALI17508-100G SIALI17508-500G SIALI17508-5G
Isonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Isonicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₂
Bod varu: 396 °C (1013 hPa)
Bod tání: 315…319 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006429
CAS číslo: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206