Kyselina nikotinová (Niacin), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
N4126-100G
N4126-1KG
N4126-500G
N4126-5G
SIALN4126-100GEA
2190
CZK
SIALN4126-100G
SIALN4126-1KG
SIALN4126-500G
SIALN4126-5G
Kyselina nikotinová (Niacin), Sigma-Aldrich®
Kyselina nikotinová (Niacin)
Vzorec:
C₆H₅NO₂ Bod varu: 258 °C (1013 hPa) Bod tání: 142 °C Hustota: 1,473 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006391 CAS číslo: 59-67-6 EINECS: 200-441-0 Merck Index: 13,06552 |