Tisk…
Kyselina nikotinová (Niacin), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
72309-100G 72309-500G
SIAL72309-100GEA 2040 CZK
SIAL72309-100G SIAL72309-500G
Kyselina nikotinová (Niacin), Sigma-Aldrich®
Kyselina nikotinová (Niacin)
Vzorec: C₆H₅NO₂
Bod varu: 258 °C (1013 hPa)
Bod tání: 142 °C
Hustota: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006391
CAS číslo: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552