Tisk…
Kyselina nikotinová (Niacin)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
A0963.0100 A0963.0250
APPCA0963.0100EA 1070 CZK
APPCA0963.0100 APPCA0963.0250
Kyselina nikotinová (Niacin)
Kyselina nikotinová (Niacin)
Vzorec: C₆H₅NO₂
Bod varu: 258 °C (1013 hPa)
Bod tání: 142 °C
Hustota: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006391
CAS číslo: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552