Tisk…
Kyselina nikotinová (Niacin) 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
128290050 128291000 128295000 128290025 128290100
ACRO128290050EA 1120 CZK
ACRO128290050 ACRO128291000 ACRO128295000 ACRO128290025 ACRO128290100
Kyselina nikotinová (Niacin) 99.5%
Kyselina nikotinová (Niacin)
Vzorec: C₆H₅NO₂
Bod varu: 258 °C (1013 hPa)
Bod tání: 236…239 °C
Hustota: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006391
CAS číslo: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 240 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 1 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.4 %