Tisk…

Picolinic acid

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

P42800-100G P42800-500G P42800-5G P42800-5KG P42800-2KG
SIALP42800-100GEA 1720 CZK
SIALP42800-100G SIALP42800-500G SIALP42800-5G SIALP42800-5KG SIALP42800-2KG
Picolinic acid
Picolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Bod varu: 293 °C (1013 hPa)
Bod tání: 134…137 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006293
CAS číslo: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR