Tisk…
Picolinic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14749.14 A14749.22 A14749.36
A14749.14EA 779 CZK
A14749.14 A14749.22 A14749.36
Picolinic acid ≥99%
Picolinic acid
Purity: 99% CAS No.: 98-98-6 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 Flash Point: 139°(232°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 109595 Merck Reference: 14,7403 MDL No.: MFCD00006293
Vzorec: C₆H₅NO₂
Bod varu: 293 °C (1013 hPa)
Bod tání: 135…139 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 139 °C (232 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006293
CAS číslo: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 14,7403