Tisk…
Methyl isonicotinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
127061000 127065000
ACRO127061000EA 2740 CZK
ACRO127061000 ACRO127065000
Methyl isonicotinate 98%
Methyl isonicotinate
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 207 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,161 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006427
CAS číslo: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %