Ethyl isonicotinate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 1570-45-2
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5010
Odour: Characteristic
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 122942
Merck Reference: 14,5187
MDL No.: MFCD00006428
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod varu: 220 °C Hustota: 1,008 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006428 CAS číslo: 1570-45-2 EINECS: 216-379-2 Merck Index: 14,5187 |