Tisk…
Methylnikotinát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
72420-100G 72420-500G
SIAL72420-100GEA 1220 CZK
SIAL72420-100G SIAL72420-500G
Methylnikotinát, Sigma-Aldrich®
Methylnikotinát
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod varu: 209 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39 °C
Hustota: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
MDL Number: MFCD00006388
CAS číslo: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174