Tisk…
Methylnikotinát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18713.0100 8.18713.0500
8.18713.0100EA 1200 CZK
8.18713.0100 8.18713.0500
Methylnikotinát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methylnikotinát
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod varu: 209 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39 °C
Hustota: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006388
CAS číslo: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 39 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (25 °C)
Flash Point 95 °C