Tisk…
Methylnikotinát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
127211000 127215000
ACRO127211000EA 1360 CZK
ACRO127211000 ACRO127215000
Methylnikotinát 99%
Methylnikotinát
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 209 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38…43 °C
Hustota: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
MDL Number: MFCD00006388
CAS číslo: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %